Print…
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR471532-1G OR471532-250MG
APOSOR471532-1GEA 0 EUR
APOSOR471532-1G APOSOR471532-250MG
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
N1-Boc-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09701255
Número CAS: 362670-09-5