Print…
2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471515-1G OR471515-250MG OR471515-5G
APOSOR471515-1GEA 601 EUR
APOSOR471515-1G APOSOR471515-250MG APOSOR471515-5G
2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
2,3,5,6-Tetrahydro-1H-imidazo[1,2-a]imidazole hydrochloride
Fórmula: C₅H₉N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29049238
Número CAS: 120267-00-7