Print…
2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471495-1G OR471495-250MG OR471495-5G
APOSOR471495-1GEA 601 EUR
APOSOR471495-1G APOSOR471495-250MG APOSOR471495-5G
2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
2-Hydroxy-7-methyl-1,4-naphthoquinone
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27925890
Número CAS: 58472-26-7