Print…
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471483-1G OR471483-250MG OR471483-5G
APOSOR471483-1GEA 713 EUR
APOSOR471483-1G APOSOR471483-250MG APOSOR471483-5G
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Methyl cis-1-Boc-4-aminopiperidine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21332897
Número CAS: 1620128-54-2