Print…
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 3-Bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
OR471465-1G OR471465-5G
APOSOR471465-1GEA 549 EUR
APOSOR471465-1G APOSOR471465-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₈BrClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24108598
Número CAS: 1403597-45-4