Print…
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471463-1G OR471463-250MG
APOSOR471463-1GEA 916 EUR
APOSOR471463-1G APOSOR471463-250MG
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
4-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈ClN₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699257
Número CAS: 2006277-76-3