Print…
2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471456-250MG OR471456-1G OR471456-5G
APOSOR471456-250MGEA 205 EUR
APOSOR471456-250MG APOSOR471456-1G APOSOR471456-5G
2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylic acid
2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₆N₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13195439
Número CAS: 149771-16-4