2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471451-1G
OR471451-250MG
OR471451-500MG
APOSOR471451-1GEA
956
EUR
APOSOR471451-1G
APOSOR471451-250MG
APOSOR471451-500MG
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Fórmula:
C₁₄H₁₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00034063 Número CAS: 36192-61-7 |