Print…
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR471446-5G OR471446-1G
APOSOR471446-5GEA 1010 EUR
APOSOR471446-5G APOSOR471446-1G
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Peso Molecular: 245.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28977374
Número CAS: 1141478-88-7