1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471436-1G
OR471436-250MG
APOSOR471436-1GEA
1940
EUR
APOSOR471436-1G
APOSOR471436-250MG
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Fórmula:
C₁₀H₁₈N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD21098078 Número CAS: 1353986-88-5 |