Print…
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471392-1G OR471392-5G OR471392-250MG
APOSOR471392-1GEA 397 EUR
APOSOR471392-1G APOSOR471392-5G APOSOR471392-250MG
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17041934
Número CAS: 32749-55-6