Print…
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine Hydrochloride
OR471352-1G OR471352-250MG
APOSOR471352-1GEA 368 EUR
APOSOR471352-1G APOSOR471352-250MG
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201094
Número CAS: 79389-41-6