Print…
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl (3-acetylpyrazin-2-yl)carbamate
OR471345-1G OR471345-250MG
APOSOR471345-1GEA 304 EUR
APOSOR471345-1G APOSOR471345-250MG
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Fórmula: C₁₁H₁₅N₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28963469
Número CAS: 1799412-29-5