Print…
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471342-1G OR471342-250MG
APOSOR471342-1GEA 916 EUR
APOSOR471342-1G APOSOR471342-250MG
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
Fórmula: C₁₁H₆OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28968736
Número CAS: 23062-43-3