Print…
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471337-1G OR471337-250MG
APOSOR471337-1GEA 1010 EUR
APOSOR471337-1G APOSOR471337-250MG
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Fórmula: C₁₀H₉N₃O·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28968740
Número CAS: 2006277-54-7