Print…
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471331-1G OR471331-250MG
APOSOR471331-1GEA 372 EUR
APOSOR471331-1G APOSOR471331-250MG
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11935567
Número CAS: 91552-11-3