Print…
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR471327-1G OR471327-5G
APOSOR471327-1GEA 611 EUR
APOSOR471327-1G APOSOR471327-5G
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Fórmula: C₈H₈N₂O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28895151
Número CAS: 2006277-35-4