Print…
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471321-1G OR471321-250MG
APOSOR471321-1GEA 1430 EUR
APOSOR471321-1G APOSOR471321-250MG
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Fórmula: C₈H₈N₂O·ClH
Peso Molecular: 184.623 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28954615
Número CAS: 2006276-90-8