Print…
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl quinuclidine-4-carboxylate
OR471319-1G OR471319-250MG
APOSOR471319-1GEA 111 EUR
APOSOR471319-1G APOSOR471319-250MG
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₂
Peso Molecular: 183.247 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19686937
Número CAS: 22766-68-3