Print…
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methylquinoline-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR471311-1G OR471311-250MG
APOSOR471311-1GEA 369 EUR
APOSOR471311-1G APOSOR471311-250MG
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₆H₂₀BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22418301
Número CAS: 876922-75-7