2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471310-1G
OR471310-250MG
APOSOR471310-1GEA
1010
EUR
APOSOR471310-1G
APOSOR471310-250MG
2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
Fórmula:
C₁₆H₂₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11877825 Número CAS: 1194375-23-9 |