Print…
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR471308-1G OR471308-250MG OR471308-5G
APOSOR471308-1GEA 292 EUR
APOSOR471308-1G APOSOR471308-250MG APOSOR471308-5G
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₆H₂₆BNO₄S
Peso Molecular: 339.258 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384175
Número CAS: 706820-95-3