Print…
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-D-3-Me-Val-OMe·HCl, (R)-Methyl 2-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
OR471306-1G OR471306-250MG OR471306-5G
APOSOR471306-1GEA 92.8 EUR
APOSOR471306-1G APOSOR471306-250MG APOSOR471306-5G
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅NO₂·ClH
Peso Molecular: 181.66 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11113177
Número CAS: 167223-43-0