Print…
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR471294-1G OR471294-250MG
APOSOR471294-1GEA 2530 EUR
APOSOR471294-1G APOSOR471294-250MG
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂O
Peso Molecular: 162.189 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD26517728
Número CAS: 1368311-33-4