Print…
13-Tetradecynoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471273-1G OR471273-250MG
APOSOR471273-1GEA 1120 EUR
APOSOR471273-1G APOSOR471273-250MG
13-Tetradecynoic acid
13-Tetradecynoic acid
Fórmula: C₁₄H₂₄O₂
Peso Molecular: 224.339 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18382104
Número CAS: 82909-47-5