Print…
1-[2-(Methylsulphonyl)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471208-250MG OR471208-1G
APOSOR471208-250MGEA 713 EUR
APOSOR471208-250MG APOSOR471208-1G
1-[2-(Methylsulphonyl)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid pinacol ester
1-[2-(Methylsulphonyl)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₂₂BNO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26394375
Número CAS: 1083168-89-1