Print…
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471194-1G OR471194-250MG
APOSOR471194-1GEA 916 EUR
APOSOR471194-1G APOSOR471194-250MG
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19692943
Número CAS: 1314763-76-2