Print…
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(3-Bromopropyl)piperidine Hydrobromide
OR471188-1G OR471188-250MG OR471188-5G
APOSOR471188-1GEA 293 EUR
APOSOR471188-1G APOSOR471188-250MG APOSOR471188-5G
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Fórmula: C₈H₁₆BrN·BrH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176495
Número CAS: 58689-34-2