Print…
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471185-5G OR471185-1G
APOSOR471185-5GEA 649 EUR
APOSOR471185-5G APOSOR471185-1G
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
Fórmula: C₇H₉ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16712382
Número CAS: 1250967-81-7