Print…
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Amino-1H-indazol-3-ol
OR471111-1G OR471111-250MG OR471111-5G
APOSOR471111-1GEA 209 EUR
APOSOR471111-1G APOSOR471111-250MG APOSOR471111-5G
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Fórmula: C₇H₇N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781650
Número CAS: 59673-74-4