Print…
3-Aminoindole hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471108-1G OR471108-250MG
APOSOR471108-1GEA 543 EUR
APOSOR471108-1G APOSOR471108-250MG
3-Aminoindole hydrochloride 95%
3-Aminoindole hydrochloride
Fórmula: C₈H₈N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800384
Número CAS: 57778-93-5