Print…
Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR471103-1G OR471103-5G OR471103-250MG
APOSOR471103-1GEA 448 EUR
APOSOR471103-1G APOSOR471103-5G APOSOR471103-250MG
Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrN₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18651710
Número CAS: 1272756-03-2