Print…
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR471062-1G OR471062-250MG OR471062-5G
APOSOR471062-1GEA 0 EUR
APOSOR471062-1G APOSOR471062-250MG APOSOR471062-5G
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₇BrO
Ponto de ebulição: 130…132 °C (1 mm Hg)
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01712260
Número CAS: 5498-31-7