Print…
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-4-methoxy-phenyl)methanol
OR471018-5G OR471018-1G
APOSOR471018-5GEA 380 EUR
APOSOR471018-5G APOSOR471018-1G
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042785
Número CAS: 163190-79-2