Print…
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR471009-1G OR471009-250MG OR471009-5G
APOSOR471009-1GEA 713 EUR
APOSOR471009-1G APOSOR471009-250MG APOSOR471009-5G
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14585457
Número CAS: 1206969-20-1