Print…
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470994-1G OR470994-5G
APOSOR470994-1GEA 306 EUR
APOSOR470994-1G APOSOR470994-5G
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14652993
Número CAS: 856165-89-4