Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470953-1G
OR470953-5G
APOSOR470953-1GEA
306
EUR
APOSOR470953-1G
APOSOR470953-5G
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Fórmula:
C₆H₁₂O₄S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12171498 Número CAS: 29771-85-5 |