Print…
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470944-1G OR470944-250MG
APOSOR470944-1GEA 2020 EUR
APOSOR470944-1G APOSOR470944-250MG
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28009326
Número CAS: 1313617-69-4