Print…
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470934-1G OR470934-250MG
APOSOR470934-1GEA 433 EUR
APOSOR470934-1G APOSOR470934-250MG
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₀BrNO₂
Peso Molecular: 280.117 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18257309
Número CAS: 1020576-70-8