Print…
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470925-1G OR470925-250MG
APOSOR470925-1GEA 916 EUR
APOSOR470925-1G APOSOR470925-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₂₀BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18733626
Número CAS: 2098215-65-5