Print…
Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470912-1G OR470912-5G
APOSOR470912-1GEA 0 EUR
APOSOR470912-1G APOSOR470912-5G
Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13192255
Número CAS: 205448-65-3