Print…
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470855-1G OR470855-5G
APOSOR470855-1GEA 397 EUR
APOSOR470855-1G APOSOR470855-5G
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24501863
Número CAS: 1333231-02-9