Print…
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470830-1G OR470830-250MG OR470830-5G
APOSOR470830-1GEA 142 EUR
APOSOR470830-1G APOSOR470830-250MG APOSOR470830-5G
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃
Peso Molecular: 175.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159972
Número CAS: 90871-47-9