Print…
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470823-5G OR470823-1G
APOSOR470823-5GEA 804 EUR
APOSOR470823-5G APOSOR470823-1G
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203714
Número CAS: 86971-83-7