Print…
N-Isobutylcyclopropanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470797-1G OR470797-5G
APOSOR470797-1GEA 397 EUR
APOSOR470797-1G APOSOR470797-5G
N-Isobutylcyclopropanamine
N-Isobutylcyclopropanamine
Fórmula: C₇H₁₅N
Peso Molecular: 113.201 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09047821
Número CAS: 215523-02-7