Print…
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR470784-1G OR470784-5G
APOSOR470784-1GEA 337 EUR
APOSOR470784-1G APOSOR470784-5G
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11099458
Número CAS: 672302-35-1