Print…
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470782-1G OR470782-250MG
APOSOR470782-1GEA 116 EUR
APOSOR470782-1G APOSOR470782-250MG
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid 97%
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060862
Número CAS: 2089-89-6