Print…
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470762-1G OR470762-5G
APOSOR470762-1GEA 661 EUR
APOSOR470762-1G APOSOR470762-5G
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClN·HCl
Peso Molecular: 170.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20441425
Número CAS: 56669-84-2