Print…
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxy-2-methylbenzyl alcohol
OR470760-5G OR470760-250MG OR470760-1G
APOSOR470760-5GEA 0 EUR
APOSOR470760-5G APOSOR470760-250MG APOSOR470760-1G
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.164 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18397253
Número CAS: 1261454-85-6