Print…
(1R,2S,3S,4S,6R)-rel-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR470726-1G OR470726-5G
APOSOR470726-1GEA 164 EUR
APOSOR470726-1G APOSOR470726-5G
(1R,2S,3S,4S,6R)-rel-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
(1R,2S,3S,4S,6R)-rel-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238753
Número CAS: 52730-40-2